1-Bromo-2-methylnaphthalene tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 90%
CAS No.: 2586-62-1
Molecular Formula: C11H9Br
Formula Weight: 221.10
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₉Br Kookpunt: 295…296 °C Dichtheid: 1,428 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003871 CAS nummer: 2586-62-1 EINECS: 219-966-1 |