2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24568.06
B24568.14
B24568.22
B24568.06EA
39.7
EUR
B24568.06
B24568.14
B24568.22
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Purity: 96%
CAS No.: 939-26-4
Molecular Formula: C11H9Br
Formula Weight: 221.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₉Br MW: 221.1 g/mol Kookpunt: 213 °C (100 mmHg) Smeltpunt: 51…55 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00004123 CAS nummer: 939-26-4 EINECS: 213-359-5 UN: 3261 ADR: 8 II |