1-Methylnaphthalene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
127161000
127165000
127160025
ACRO127161000EA
28.4
EUR
ACRO127161000
ACRO127165000
ACRO127160025
1-Methylnaphthalene 96%
1-Methylnaphthalene
Formule:
C₁₁H₁₀ Kookpunt: 240…243 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –22 °C Dichtheid: 1,02 g/cm³ Vlampunt: 82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004034 CAS nummer: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 |