1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L09774.03
L09774.MD
L09774.03EA
76.8
EUR
L09774.03
L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 573-98-8
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₂ Kookpunt: 266…267 °C Dichtheid: 1,013 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004035 CAS nummer: 573-98-8 EINECS: 209-364-7 |