1,5-Dimethylnaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16819.88 A16819.MC A16819.ME
A16819.88EA 487 EUR
A16819.88 A16819.MC A16819.ME
1,5-Dimethylnaphthalene ≥99%
1,5-Dimethylnaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 571-61-9 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Odour: Odourless Melting Point: 78-82° Boiling Point: 265-266° Beilstein Reference: 2039843 MDL No.: MFCD00004038
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Kookpunt: 265…266 °C
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004038
CAS nummer: 571-61-9
EINECS: 209-338-5