2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L08386.03 L08386.06
L08386.03EA 62.4 EUR
L08386.03 L08386.06
2,3-Dimethylnaphthalene ≥97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 581-40-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 103-106° Boiling Point: 265-268° MDL No.: MFCD00004119
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Kookpunt: 265…268 °C
Smeltpunt: 103…106 °C
Dichtheid: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004119
CAS nummer: 581-40-8
EINECS: 209-463-5