2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21704.01 B21704.03
B21704.01EA 68 EUR
B21704.01 B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 582-16-1 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 262-264° MDL No.: MFCD00004121
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Kookpunt: 262…264 °C
Smeltpunt: 96…98 °C
Dichtheid: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004121
CAS nummer: 582-16-1
EINECS: 209-477-1