Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Grey
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2400250/10 2400250/11 2400250/8 2400250/9
DALL2400250/10EA 3.14 EUR
DALL2400250/10 DALL2400250/11 DALL2400250/8 DALL2400250/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Grey
Handschoenen
Gebreide grijze handschoen uit polyamide met grijze polyurethaan coating op de vingertoppen zorgt ervoor dat de handschoen geschikt is voor precisiewerk.
  • Het polyamide en de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende schuur- en scheurbestendigheid
  • De ventilerende rug en palm optimaliseren het ademend vermogen van de handschoen
  • Het polyamide is niet-pluizend en dus geschikt voor precisiewerk
  • Door de donkere kleur is hij vuilbestendiger en heeft hij dus een langere levensduur
Geschikt voor de hantering van fijne producten in een droge of licht vettige of vuile omgeving.
Certificaten: EN 388:2016 (4121X); Cat. II