Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Finger
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232240/10 2232240/7 2232240/6 2232240/8 2232240/9
DALL2232240/10EA 18.2 EUR
DALL2232240/10 DALL2232240/7 DALL2232240/6 DALL2232240/8 DALL2232240/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Finger
Handschoenen
Gebreide witte handschoen uit polyamide met witte polyurethaan coating op de vingertoppen en een elastische manchet.
  • De dichte steken geven de handschoen perfecte ondersteuning, limiteren het indringen van vuil en bieden een goede vingergevoeligheid
  • De ventilerende rug en palm optimaliseren het ademend vermogen van de handschoen
  • De PU-coating zorgt voor een goede grip aan de vingertoppen
  • Het polyamide is niet-pluizend en dus geschikt voor precisiewerk
Geschikt voor de hantering van fijne producten in een droge omgeving. Gecertificeerd alsMore Product Information