Industriële handschoenen, Polytril™ Black
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232231/10 2232231/7 2232231/8 2232231/9
DALL2232231/10EA 0 EUR
DALL2232231/10 DALL2232231/7 DALL2232231/8 DALL2232231/9
Industriële handschoenen, Polytril™ Black
Handschoenen
Gebreide zwarte handschoen uit polyamide met zwarte oliebestendige nitril coating op de palm en de vingertoppen en elastische manchet.
  • De dichte steken geven de handschoen perfecte ondersteuning, limiteren het indringen van vuil en bieden een goede vingergevoeligheid
  • De ventilerende rug verbetert het ademend vermogen van de handschoen
  • De nitril coating biedt een uitstekende schuurbestendigheid en ondoordringbaarheid voor oliën
  • Het filamentgaren vermindert de pluisvorming voor de meest gevoelige toepassingen en is eenvoudig te wassen voor langdurig gebruik
More Product Information
Order Now
Specificaties
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Polyamide
Steken per inch (Gauge) 13
Manchetstijl Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (3121X)