Industriële handschoenen, Polytril™ Air 3/4
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232272/10 2232272/7 2232272/8 2232272/9
112-1533EA 0 EUR
112-1533 112-1534 112-1535 112-1536
Industriële handschoenen, Polytril™ Air 3/4
Handschoenen
Gebreide zwarte handschoen uit polyamide met zwarte nitrilschuim coating op palm en vingers, een open rug en een elastisch gebreide manchet.
  • De naadloze gebreide structuur komt overeen met de natuurlijke handvorm voor meer stevigheid, duurzaamheid en ventilatie
  • De schuimige coating en ventilerende rug optimaliseren het ademend vermogen van de handschoen
  • De nitril coating biedt ook een uitstekende schuurbestendigheid en ondoordringbaarheid voor oliën
De handschoen is ideaal voor de hantering van fijne producten in een vettige, vochtige of vuileMore Product Information