Industriële handschoenen, Polytril™ Air Comfort
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232273/7 2232273/8 2232273/9 2232273/10 2232273/11
112-1539EA 56.5 EUR
112-1539 112-1540 112-1541 112-1537 112-1538
Industriële handschoenen, Polytril™ Air Comfort
Handschoenen
Gebreide handschoen uit polyamide, katoen en elastaan met zwarte nitrilschuim coating op de palm en vingers, een open rug en een elastisch gebreide manchet.
  • Ergonomische naadloos gebreide structuur komt beter overeen met de natuurlijke handvorm voor meer stevigheid en duurzaamheid
  • Lycra® garen biedt een betere vingergevoeligheid voor de assemblage van kleine onderdelen
  • De toevoeging van katoen verhoogt de zweetabsorptie en het comfort
  • De nitrilschuim coating en open rug bieden olie- en schuurbestendigheid, een betere grip en superieure ventilatie
  • De huid