Tetrahydrofuraan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
4745.1 4745.2 4745.3
ROTH4745.1EA 0 EUR
ROTH4745.1 ROTH4745.2 ROTH4745.3
Tetrahydrofuraan
Tetrahydrofuraan
Formule: C₄H₈O
Kookpunt: 66 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005356
CAS nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Bereik: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM