Tetrahydrofuraan
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
6788.1
6788.2
ROTH6788.1EA
0
EUR
ROTH6788.1
ROTH6788.2
Tetrahydrofuraan
Tetrahydrofuraan
Formule:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Kookpunt: 66 Smeltpunt: –108.5 °C Dichtheid: 0.888 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –21.5 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005356 CAS nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II Bereik: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |