Tetrahydrofuraan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
78445-5ML-FEA 115 EUR
78445-5ML-F
Tetrahydrofuraan, Supelco®
Tetrahydrofuraan
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kookpunt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –108,5 °C
Dichtheid: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –21,5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005356
CAS nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Bereik: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/78/26837078.jpg