Tetrahydrofuraan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 59.4 EUR
87369-100ML 87369-500ML
Tetrahydrofuraan, Supelco®
Tetrahydrofuraan
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Kookpunt: 66
Smeltpunt: –108.5 °C
Dichtheid: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –21.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005356
CAS nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Bereik: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM