2,3-Dibromopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19527.14
L19527.03
L19527.06
L19527.14EA
420
EUR
L19527.14
L19527.03
L19527.06
2,3-Dibromopyridine ≥97%
2,3-Dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13534-89-9
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 58-60°
Boiling Point: 249-250°
MDL No.: MFCD00234014
Formule:
C₅H₃Br₂N Kookpunt: 249…250 °C Smeltpunt: 58…60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234014 CAS nummer: 13534-89-9 |