2,5-Dibromopyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
112900100 112900500
ACRO112900100EA 33.9 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 234…235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006221
CAS nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %