2,5-Dibromopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10937.18 A10937.09
A10937.18EA 167 EUR
A10937.18 A10937.09
2,5-Dibromopyridine ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 624-28-2 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 249° MDL No.: MFCD00006221
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 249 °C
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006221
CAS nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6