2,6-Dibromopyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15397.14
A15397.22
A15397.36
A15397.14EA
52.2
EUR
A15397.14
A15397.22
A15397.36
2,6-Dibromopyridine ≥98%
2,6-Dibromopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 626-05-1
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Flash Point: 213°(415°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 108922
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006223
Formule:
C₅H₃Br₂N Kookpunt: 255 °C Smeltpunt: 117…120 °C Vlampunt: 213 °C (415 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006223 CAS nummer: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |