2,6-Dibromopyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01233DA SB01233.10 SB01233.50
MAYBSB01233DAEA 0 EUR
MAYBSB01233DA MAYBSB01233.10 MAYBSB01233.50
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006223
CAS nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II