2-Bromopyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
107400250 107401000 107405000
ACRO107400250EA 39.1 EUR
ACRO107400250 ACRO107401000 ACRO107405000
2-Bromopyridine 99%
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
Kookpunt: 192…194 °C (761 mmHg)
Smeltpunt: -40,1 °C
Dichtheid: 1,65 g/cm³
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006219
CAS nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA