2-Bromopyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CC04010.10 CC04010.50
MAYBCC04010.10EA 0 EUR
MAYBCC04010.10 MAYBCC04010.50
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
Kookpunt: 192 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006219
CAS nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II