3,5-Dibromopyridine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 97.8 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110…114 °C
Vlampunt: >115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014634
CAS nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %