3,5-Dibromopyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10875.06 A10875.14 A10875.22
A10875.06EA 67 EUR
A10875.06 A10875.14 A10875.22
3,5-Dibromopyridine ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 625-92-3 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 108477
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 110…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014634
CAS nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4