3-Bromopyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CC04110DA CC04110.10 CC04110.50
MAYBCC04110DAEA 0 EUR
MAYBCC04110DA MAYBCC04110.10 MAYBCC04110.50
3-Bromopyridine
3-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Kookpunt: 173
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006373
CAS nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III