5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24862.06
B24862.14
B24862.06EA
32.7
EUR
B24862.06
B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 53939-30-3
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 108887
Formule:
C₅H₃BrClN Kookpunt: 205 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318951 CAS nummer: 53939-30-3 |