5-Bromo-2-iodopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
365940050
365940250
ACRO365940050EA
39.1
EUR
ACRO365940050
ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Formule:
C₅H₃BrIN Smeltpunt: 112…113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00691506 CAS nummer: 223463-13-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 115 °C |
GC | ≥97.5 % |