5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19610.14
L19610.06
L19610.14EA
181
EUR
L19610.14
L19610.06
5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 223463-13-6
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2119
Formule:
C₅H₃BrIN Smeltpunt: 113…116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00691506 CAS nummer: 223463-13-6 |