2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20019.03
L20019.06
L20019.03EA
27.2
EUR
L20019.03
L20019.06
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98%
2-Bromo-3-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 19755-53-4
Molecular Formula: C5H3BrN2O2
Formula Weight: 203.00
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 124504
Formule:
C₅H₃BrN₂O₂ Smeltpunt: 122…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00955613 CAS nummer: 19755-53-4 |