2,3-Dichloropyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
113720100 113720500
ACRO113720100EA 44.6 EUR
ACRO113720100 ACRO113720500
2,3-Dichloropyridine 99%
2,3-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Kookpunt: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 67…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006229
CAS nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %