2,4-Dichloropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
379470050
379470250
ACRO379470050EA
85.5
EUR
ACRO379470050
ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Formule:
C₅H₃Cl₂N Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 1,37 g/cm³ Vlampunt: 89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00955618 CAS nummer: 26452-80-2 EINECS: 247-717-7 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |