3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
SB01768.1
SB01768.10
SB01768.50
MAYBSB01768.1EA
0
EUR
MAYBSB01768.1
MAYBSB01768.10
MAYBSB01768.50
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Formule:
C₅Cl₂F₃N Kookpunt: 159…160 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 24…26 °C Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00006226 CAS nummer: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |