2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21255.09 B21255.18 B21255.30
B21255.09EA 52.2 EUR
B21255.09 B21255.18 B21255.30
2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 16013-85-7 Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00006234
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Smeltpunt: 62…65 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006234
CAS nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1