2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01862.1 SB01862.10 SB01862.50
MAYBSB01862.1EA 0 EUR
MAYBSB01862.1 MAYBSB01862.10 MAYBSB01862.50
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006234
CAS nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1