2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12161.06
A12161.14
A12161.22
A12161.06EA
28.6
EUR
A12161.06
A12161.14
A12161.22
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 5470-18-8
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 124482
MDL No.: MFCD00006232
Formule:
C₅H₃ClN₂O₂ Kookpunt: 260 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 99…103 °C Vlampunt: 185 °C (365 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006232 CAS nummer: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |