2-Chloro-3-nitropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00655.1 SB00655.10 SB00655.50
MAYBSB00655.1EA 0 EUR
MAYBSB00655.1 MAYBSB00655.10 MAYBSB00655.50
2-Chloro-3-nitropyridine
2-Chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Kookpunt: 260
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006232
CAS nummer: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8