2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10709.14 A10709.22
A10709.14EA 49.1 EUR
A10709.14 A10709.22
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 4548-45-2 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 158°(316°F) Melting Point: 104-109° Beilstein Reference: 120453 MDL No.: MFCD00006240
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 104…109 °C
Vlampunt: 158 °C (316 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006240
CAS nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3