2-Chloro-5-nitropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00747.1 SB00747.10 SB00747.50
MAYBSB00747.1EA 0 EUR
MAYBSB00747.1 MAYBSB00747.10 MAYBSB00747.50
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Smeltpunt: 107
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006240
CAS nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3