2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
208190010
208190050
208190250
ACRO208190010EA
32.8
EUR
ACRO208190010
ACRO208190050
ACRO208190250
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 98+%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formule:
C₅H₂ClN₃O₄ Smeltpunt: 63…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006233 CAS nummer: 2578-45-2 EINECS: 219-937-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
GC | ≥98.0 % |