2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05997.14
L05997.06
L05997.14EA
99.4
EUR
L05997.14
L05997.06
2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 17228-64-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1364500
MDL No.: MFCD00006265
Formule:
C₆H₆ClNO Kookpunt: 185…186 °C Dichtheid: 1,207 Vlampunt: 76 °C (168 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006265 CAS nummer: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |