2-Fluoropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
119630500 119630050
ACRO119630500EA 148 EUR
ACRO119630500 ACRO119630050
2-Fluoropyridine 98%
2-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Kookpunt: 126 °C (753 mmHg)
Dichtheid: 1,12 g/cm³
Vlampunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006224
CAS nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %