2-Fluoropyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11627.09
A11627.14
A11627.22
A11627.30
A11627.09EA
43
EUR
A11627.09
A11627.14
A11627.22
A11627.30
2-Fluoropyridine ≥99%
2-Fluoropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 372-48-5
Molecular Formula: C5H4FN
Formula Weight: 97.09
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4670
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 1515
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006224
Formule:
C₅H₄FN Kookpunt: 124…126 °C Dichtheid: 1,129 Vlampunt: 24 °C (75 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006224 CAS nummer: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3,III |