3-Fluoropyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
188300010 188300050
ACRO188300010EA 20.3 EUR
ACRO188300010 ACRO188300050
3-Fluoropyridine 99%
3-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Kookpunt: 107 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,13 g/cm³
Vlampunt: 13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006374
CAS nummer: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %