3-Iodopyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23225.14
B23225.06
B23225.14EA
324
EUR
B23225.14
B23225.06
3-Iodopyridine ≥99%
3-Iodopyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1120-90-7
Molecular Formula: C5H4IN
Formula Weight: 205.00
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 90-92°/14mm
Beilstein Reference: 106059
MDL No.: MFCD00023553
Formule:
C₅H₄IN Kookpunt: 90…92 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 53…56 °C Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023553 CAS nummer: 1120-90-7 EINECS: 214-322-6 |