2-Aminopyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A12374.0B A12374.14 A12374.30
A12374.0BEA 201 EUR
A12374.0B A12374.14 A12374.30
2-Aminopyridine 99%
2-Aminopyridine
Purity: 99% CAS No.: 504-29-0 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 105785 Merck Reference: 14,473 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006312
Formule: C₅H₆N₂
Kookpunt: 209…211 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92 °C (197 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006312
CAS nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,473