4-Aminopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
104570050
104570250
104571000
104570010
ACRO104570050EA
21.8
EUR
ACRO104570050
ACRO104570250
ACRO104571000
ACRO104570010
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Formule:
C₅H₆N₂ Kookpunt: 273 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 157…161 °C Dichtheid: 1,25 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006439 CAS nummer: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03964 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 161 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |