4-Aminopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
A12405.0B A12405.18 A12405.30
A12405.0BEA 792 EUR
A12405.0B A12405.18 A12405.30
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
Formule: C₅H₆N₂
Kookpunt: 273…274 °C
Smeltpunt: 157…161 °C
Dichtheid: 1,26
Vlampunt: 164 °C (327 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006439
CAS nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3933