2,3-Diaminopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridine-2,3-diyldiamine
A14618.22 A14618.06 A14618.14
A14618.22EA 546 EUR
A14618.22 A14618.06 A14618.14
2,3-Diaminopyridine 98%
2,3-Diaminopyridine
Purity: 98% CAS No.: 452-58-4 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 110-114° Boiling Point: 195°/55mm Beilstein Reference: 109869 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006319
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Kookpunt: 195 °C (55 mmHg)
Smeltpunt: 110…114 °C
Vlampunt: 205 °C (401 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006319
CAS nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II