2,3-Diaminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41183.0005 8.41183.0025
8.41183.0005EA 97.4 EUR
8.41183.0005 8.41183.0025
2,3-Diaminopyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Kookpunt: 148…150 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006319
CAS nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Melting Point 108 - 113 °C
Molar Mass 109.13 g/mol